Läs mer
Bisphenol A Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A beta-D-Glucuronide |
| CAS | 267244-08-6 |
| Molekylformel | C21 H24 O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl, 4-[1-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, Bisphenol A β-D-Glucuronide, Bisphenol A β-D-Monoglucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)cc2 |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenoxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.41 |
| Formel vikt | 404.1471 |