Läs mer
Bisphenol A Bis(2-hydroxyethyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Bis(2-hydroxyethyl) Ether |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O4/c1-19(2,15-3-7-17(8-4-15)22-13-11-20)16-5-9-18(10-6-16)23-14-12-21/h3-10,20-21H,11-14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 316.1675 |