Läs mer
Bisfenol A bis(4-aminofenyl) eter, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether |
| CAS | 13080-86-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bisphenol A Bis(4-aminophenyl) Ether |
| Frakt skick | +20 °C |
| Molekylformel | C27 H26 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 4,4'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[benzenamine] (ACI), Aniline, 4,4'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- (7CI, 8CI), 2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(4-aminophenoxy)phenyl]propane, 4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenyl-1,1'-diyldioxy)dianiline, 4,4'-[Isopropylidenebis(1,4-phenylene)dioxy]dianiline, 4,4'-Propane-2,2-diylbis(4,1-phenyleneoxy)dianiline, 4-[4-[2-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]benzenamine, [4-(4-[1-[4-(4-Aminophenoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy)phenyl]amine, BAPP, Bisphenol A bis(4-aminophenyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[4-[2-[4-(4-aminofenoxi)fenyl]propan-2-yl]fenoxi]anilin. |
| Show More |