missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisfenol A-D6, TRC

Produktkod. 30340485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30340485 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30340485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51949710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisphenol A-d6
CAS 86588-58-1
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 2H6 H10 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym Phenol, 4,4'-[1-(methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis-, 4,4'-[1-(Methyl-d3)ethylidene-2,2,2-d3]bis[phenol], 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane, 4,4'-Isopropylidenediphenol (isopropyl-D6), Bisphenol A (propane-D6), Bisphenol A (dimethyl-D6)
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 234.32
Formel vikt 234.1527
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.