Läs mer
Bisphenol A diallyl ether, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Diallyl Ether |
| CAS | 3739-67-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bisphenol A Diallyl Ether |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C21 H24 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(2-propen-1-yloxy)benzene] (ACI), Benzene, 1,1'-(1-methylethylidene)bis[4-(2-propenyloxy)- (9CI), Propane, 2,2-bis[p-(allyloxy)phenyl]- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Prop-2-enoxy-4-[2-(4-prop-2-enoxyphenyl)propan-2-yl]benzene, 2,2-Bis(4-allyloxyphenyl)propane, 4,4'-Isopropylidenebis[(allyloxy)benzene], 4,4'-Isopropylidenediphenol diallyl ether, 912A, B 303589 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O2/c1-5-15-22-19-11-7-17(8-12-19)21(3,4)18-9-13-20(14-10-18)23-16-6-2/h5-14H,1-2,15-16H2,3-4H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(OCC=C)cc1)c2ccc(OCC=C)cc2 |
| IUPAC-namn | 1-prop-2-enoxy-4-[2-(4-prop-2-enoxyphenyl)propan-2-yl]benzene |
| Visa mer |