Läs mer
Bisfenol A diglycidyleterharts
Produktkod. 11363696
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363696 500 g 500g
11343696 25 g 25g
11353696 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14817.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1675-54-3 | C21H24O4 | 340,419 g/mol
Bisfenol A diglycidyleter används för att hämma den peroxisomproliferatoraktiverade receptorn (PPAR)γ ) och adipocytdifferentiering och det inducerar apoptos i tumörceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bisfenol A diglycidyleter används för att hämma den peroxisomproliferatoraktiverade receptorn (PPAR)γ ) och adipocytdifferentiering och det inducerar apoptos i tumörceller.
Löslighet
Löslig i 100 % etanol, dimetylsulfoxid (100 mM), dimetylformamid, kloroform, metanol och etanol (50 mM). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1675-54-3
Molekylformel C21H24O4
Molekylvikt (g/mol) 340.419
MDL-nummer MFCD00080480
InChI-nyckel LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol a diglycidyl ether, 2,2-bis 4-glycidyloxyphenyl propane, epoxide a, epophen el 5, badge, dian diglycidyl ether, diglycidyl bisphenol a, epi-rez 510, bpdge, dgeba
PubChem CID 2286
ChEBI CHEBI:34578
IUPAC-namn 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)fenyl]propan-2-yl]fenoxi]metyl]oxiran
LEDER CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2)C3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol A diglycidyl ether
Densitet 1.17
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 500 g
Beilstein 299026
Löslighetsinformation Löslig i 100% etanol, dimetylsulfoxid (100 mM), dimetylformamid, kloroform, metanol och etanol (50 mM). Olöslig i vatten.
Formel vikt 340.42
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.