Läs mer
Bisfenol A diglycidyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2-Bis-(4-glycidyloxyphenyl)propane |
| CAS | 1675-54-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H24 O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | BADGE, Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- (6CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis[oxirane], 2,2-Bis(4-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis(4'-glycidoxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-glycidyloxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropyloxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane, 2,2-Di(4-glycidyloxyphenyl)propane, 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)diphenyldimethylmethane, 4,4'-Isopropylidenebis[1-(2,3-epoxypropoxy)benzene], 4,4'-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, Badge (crosslinking agent), Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane diglycidyl ether, Bisphenol A bisglycidyl ether, Bisphenol A bisoxiranyl ether, Bisphenol A diglycidyl ether, DGEBA, Dian diglycidyl ether, Diglycidyl bisphenol A ether, Diglycidyl diphenylolpropane ether, Diglycidylbisphenol A, Diomethane diglycidyl ether, NSC 5022 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmetoxi)fenyl]propan-2-yl]fenoxi]metyl]oxiran |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.41 |
| Visa mer |