Läs mer
Bisphenol A Diphosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Diphosphate |
| CAS | 75805-15-1 |
| Molekylformel | C15 H18 O8 P2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O8P2/c1-15(2,11-3-7-13(8-4-11)22-24(16,17)18)12-5-9-14(10-6-12)23-25(19,20)21/h3-10H,1-2H3,(H2,16,17,18)(H2,19,20,21) |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(OP(=O)(O)O)cc1)c2ccc(OP(=O)(O)O)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-[2-(4-phosphonooxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.246 |
| Formel vikt | 388.048 |