Läs mer
Bisphenol A Monobenzyl Ether (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Monobenzyl Ether |
| CAS | 42781-88-4 |
| Molekylformel | C22H22O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-[1-Methyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O2/c1-22(2,18-8-12-20(23)13-9-18)19-10-14-21(15-11-19)24-16-17-6-4-3-5-7-17/h3-15,23H,16H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)O)C2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-phenylmethoxyphenyl)propan-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.41 |
| Formel vikt | 318.162 |