Läs mer
Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A Monosulfate Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 330.0538 |
| Procent renhet | >95% |