Läs mer
Bisfenol A, TRC
Produktkod. 30040354
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040354 10 g
17919629 100 mg
18043310 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30040354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51949510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-05-7
Molekylformel C15 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 228.29
Synonym Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- (8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[phenol], (4,4'-Dihydroxydiphenyl)dimethylmethane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Di(4-phenylol)propane, 2,2'-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4'-(Propane-2,2-diyl)diphenol, 4,4'-Isopropylidenebis[phenol], 4,4'-Isopropylidenediphenol, 4,4'-Methylethylidenebisphenol, B 0494, BPA, BPA 154, BPA 157, BPA-M, Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane, Bis(p-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A, Dian, Diano, Diphenylolpropane, HT 3082, Hidorin F 285, Hidorin F 568, Ipognox 88, Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene), NSC 1767, NSC 17959, Parabis, Parabis A, Pluracol 245, Rikabanol, p,p'-Bisphenol A, p,p'-Dihydroxydiphenylpropane, p,p'-Isopropylidenebisphenol, p,p'-Isopropylidenediphenol, β,β'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxyfenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
Formel vikt 228.115
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privatlivspolitik.