Läs mer
Bisphenol AP, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol AP |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O2/c1-20(15-5-3-2-4-6-15,16-7-11-18(21)12-8-16)17-9-13-19(22)14-10-17/h2-14,21-22H,1H3 |
| Formel vikt | 290.1307 |