missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisphenol B, TRC

Produktkod. 30041030
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041030 1 g
30005243 25 g
30005485 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5195651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 77-40-7
Molekylformel C16 H18 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.31
Synonym Phenol, 4,4'-sec-butylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylpropylidene)bis[phenol], 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane, 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)butane, 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, 4,4'-sec-Butylidenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methylethylmethane, Bisphenol B, Butane, 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)-, NSC 1775, p,p'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane, p,p'-sec-Butylidenediphenol
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]phenol
LEDER CCC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisphenol B
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H18O2/c1-3-16(2,12-4-8-14(17)9-5-12)13-6-10-15(18)11-7-13/h4-11,17-18H,3H2,1-2H3
Formel vikt 242.1307
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.