Läs mer
Bisphenol C, TRC
Artikelnummer. 30136362
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30136362 1 g
30003848 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5196001G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-97-0
Molekylformel C17 H20 O2
Molekylvikt (g/mol) 256.34
Synonym o-Cresol, 4,4'-isopropylidenedi- (7CI,8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2-methylphenol], 2,2-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)propane, 2,2'-Dimethyl-4,4'-isopropylidenebisphenol, 3,3'-Dimethyl-4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 3,3'-Dimethylbisphenol A, 3,3'-Dimethyldian, 4,4'-Dihydroxy-3,3'-dimethyldiphenyl-2,2-propane, 4,4'-Isopropylidenebis[2-methylphenol], 4,4'-Isopropylidenedi-o-cresol, B 1567, Bis-o-cresol A, Bisphenol C, Dicresylolpropane, NSC 408489, Nonox DCP
IUPAC-namn 4-[2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)propan-2-yl]-2-methylphenol
LEDER Cc1cc(ccc1O)C(C)(C)c2ccc(O)c(C)c2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Bisphenol C
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20O2/c1-11-9-13(5-7-15(11)18)17(3,4)14-6-8-16(19)12(2)10-14/h5-10,18-19H,1-4H3
Formel vikt 256.1463
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.