Läs mer
Bisphenol E, TRC
Produktkod. 18012310
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18012310 5 mg
1 options
Produktkod. 18012310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5194805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2081-08-5
Molekylformel C14 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.26
Synonym Phenol, 4,4'-ethylidenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Ethylidenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)ethane, 4,4'-Ethylidenediphenol, Bisphenol AD, Bisphenol E
IUPAC-namn 4-[1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenol
LEDER CC(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol E
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O2/c1-10(11-2-6-13(15)7-3-11)12-4-8-14(16)9-5-12/h2-10,15-16H,1H3
Formel vikt 214.0994