Läs mer
Bisphenol F-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol F-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1,12+1 |
| Formel vikt | 206.1039 |
| Procent renhet | >95% |