Läs mer
Bisphenol F acetate propionate, epoxy curative, EC-298
Produktkod. 15447295
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447295 100 g 100g
15437295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046724.22
Request Bulk or Custom Format
Väl lämpad för användning i epoxi/(met)akrylat hybridhärdbara kompositioner
Bisfenol F-acetatpropionat hindrar inte härdning av fria radikaler, härdplaster, används som härdande medel för epoxi/(met)akrylathybrider, hybrid epoxi/friradikalhärdplaster. Bisfenol F används för att tillverka epoxihartser och beläggningar för olika applikationer, såsom lacker, fernissor, liners, lim, plaster, vattenrör, dentala tätningsmedel och livsmedelsförpackningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071466-53-9
Molekylformel C18H18O4
Molekylvikt (g/mol) 298.338
MDL-nummer MFCD22380705
InChI-nyckel JARUUDOWTQBKKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-acetyloxy phenyl methyl phenyl propanoate, bisphenol f acetate propionate, epoxy curative, ec-298
PubChem CID 59317436
IUPAC-namn [4-[(4-acetyloxifenyl)metyl]fenyl]propanoat
LEDER CCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol F acetate propionate
Färg Gult
Namnnotering Epoxy curative, EC-298
Fysisk form Blekgul vätska
Densitet 1.13
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO; insoluble in carbon disulfide.
Kvantitet 100 g
Formel vikt 298.34
Flampunkt 150°C (302°F)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bisphenol F acetate propionate, epoxy curative, EC-298
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bisphenol F acetatepropionate, epoxy curative
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.