Läs mer
Bisphenol F Bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol F Bis(2,3-dihydroxypropyl) Ether |
| CAS | 72406-26-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H24 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | BFDGE.2H2O, 3,3'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-propanediol], Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2 |
| LEDER | OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-[4-[[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.39 |
| Visa mer |