missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

HIC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Produktkod. 16843475 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
20 μL
150 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16843475 20 μL
16833475 150 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16843475 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer 249491AP20UL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Specifikationer

Antigen HIC1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.42 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen HIC1
Genaccessionsnr. Q14526, Q9R1Y5
Gene Alias hic 1, HIC1, hypermethylated in cancer 1, ZBTB29
Gensymboler Hic1
Värd art Rabbit
Immunogen HIC1 Fusion Protein Ag21849
Reningsmetod Antigen Affinity Chromatography
Kvantitet 20 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15248, 3090
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.