Läs mer
Bisfenol F Bis(2-kloro-1-propanol), eter (blandning av diastereomerer), TRC
Produktkod. 30334376
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30334376 25 mg
1 options
Produktkod. 30334376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51954525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol F Bis(2-chloro-1-propanol) Ether
CAS 374772-79-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19H22Cl2O4
Kvantitet 25 mg
Synonym BFDGE.2HCL (Badge 7), Bisphenol F Bis(2-chloro-3-hydroxypropyl) Ether, 3,3'-[Methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-chloro-1-propanol], 1-Propanol, 3,3'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-chloro-
InChI formel InChI=1S/C19H22Cl2O4/c20-16(10-22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(21)11-23/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2
LEDER OCC(Cl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(Cl)CO)cc2)cc1
IUPAC-namn 2-klor-3-[4-[[4-(2-klor-3-hydroxypropoxy)fenyl]metyl]fenoxi]propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 385.28
Formel vikt 384.0895