missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether, TRC

Produktkod. 30007786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007786 10 mg
30012360 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007786 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51958510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 303733-72-4
Molekylformel C19H22O5
Molekylvikt (g/mol) 330.37
Synonym 3-[4-[[4-(2-Oxiranylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]-1,2-propanediol
IUPAC-namn 3-[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol
LEDER OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC3CO3)cc2)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22O5/c20-10-16(21)11-22-17-5-1-14(2-6-17)9-15-3-7-18(8-4-15)23-12-19-13-24-19/h1-8,16,19-21H,9-13H2
Formel vikt 330.1467
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.