Läs mer
Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol F Glycidyl 2,3-Dihydroxypropyl Ether |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O5/c20-10-16(21)11-22-17-5-1-14(2-6-17)9-15-3-7-18(8-4-15)23-12-19-13-24-19/h1-8,16,19-21H,9-13H2 |
| Formel vikt | 330.1467 |