missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisphenol F Monosulfate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30137380
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137380 100 mg
17993385 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137380 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB519595100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54172-90-6
Molekylformel C13H11NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 302.28
Synonym 4-(4-Hydroxybenzyl)phenyl Hydrogen Sulfate Sodium Salt, BPF Monosulfate Sodium Salt;
IUPAC-namn [4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenoxy]sulfonyloxysodium
LEDER Oc1ccc(Cc2ccc(OS(=O)(=O)O[Na])cc2)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisphenol F Monosulfate Sodium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12O5S.Na/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(8-4-11)18-19(15,16)17;/h1-8,14H,9H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Formel vikt 302.0225
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.