Läs mer
Bisphenol F, TRC
Produktkod. 30008966
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008966 1 g
30136014 5 g
30006767 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5195551G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-92-8
Molekylformel C13 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Synonym Phenol, 4,4'-methylenedi- (8CI), Phenol, p,p'-methylenedi- (4CI), 4,4'-Methylenebis[phenol], 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Bis(hydroxyphenyl)methane, 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-Methylenediphenol, Bis(4-hydroxyphenyl)methane, Bis(p-hydroxyphenyl)methane, Bisphenol F, HDM, NSC 401136, PP-BIP-F, p,p'-BPF, p-(p-Hydroxybenzyl)phenol
IUPAC-namn 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
LEDER Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol F
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
Formel vikt 200.0837
Procent renhet >95%