Läs mer
Bisphenol G, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol G |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O2/c1-13(2)17-11-15(7-9-19(17)22)21(5,6)16-8-10-20(23)18(12-16)14(3)4/h7-14,22-23H,1-6H3 |
| Formel vikt | 312.2089 |