missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bisphenol P, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol P |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O2/c1-23(2,19-9-13-21(25)14-10-19)17-5-7-18(8-6-17)24(3,4)20-11-15-22(26)16-12-20/h5-16,25-26H,1-4H3 |
| Formel vikt | 346.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?