missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bisphenol S Disulfate, TRC

Produktkod. 30337087
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30337087 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30337087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB9649501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bisphenol S Disulfate
CAS 847696-49-5
Molekylformel C12 H10 O10 S3
Kvantitet 1 mg
Synonym Sulfonylbis(4,1-phenylene) bis(Hydrogen Sulfate) Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C12H10O10S3/c13-23(14,11-5-1-9(2-6-11)21-24(15,16)17)12-7-3-10(4-8-12)22-25(18,19)20/h1-8H,(H,15,16,17)(H,18,19,20)
LEDER OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc2
IUPAC-namn [4-(4-sulfooxyphenyl)sulfonylphenyl] hydrogen sulfate
Molekylvikt (g/mol) 410.397
Formel vikt 409.944
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.