Läs mer
Bisphenol S Disulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol S Disulfate |
| CAS | 847696-49-5 |
| Molekylformel | C12 H10 O10 S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Sulfonylbis(4,1-phenylene) bis(Hydrogen Sulfate) Disodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O10S3/c13-23(14,11-5-1-9(2-6-11)21-24(15,16)17)12-7-3-10(4-8-12)22-25(18,19)20/h1-8H,(H,15,16,17)(H,18,19,20) |
| LEDER | OS(=O)(=O)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OS(=O)(=O)O)cc2 |
| IUPAC-namn | [4-(4-sulfooxyphenyl)sulfonylphenyl] hydrogen sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.397 |
| Formel vikt | 409.944 |