Läs mer
Bisphenol TMC, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol TMC |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26O2/c1-15-12-20(2,3)14-21(13-15,16-4-8-18(22)9-5-16)17-6-10-19(23)11-7-17/h4-11,15,22-23H,12-14H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 310.1933 |
| Procent renhet | >95% |