Läs mer
Bisphenol Z, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol Z |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2 |
| Formel vikt | 268.1463 |