Läs mer
Bispyrazolon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11416847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416847 25 g 25g
11406847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14308.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7477-67-0 | C20H18N4O2 | 346.39 g/mol
Det används som ett reagens för detektion och bestämning av cyanid. Det används också i en experimentell procedur, gjord för att avlägsna linamarin i stärkelse från kassava rötter, genom att använda växtcellväggsnedbrytande enzymer, xylanas och cellulas. Den användes också för spektrofotometrisk bestämning och kvantisering av urea i urinprover. Det används också för analys av cyanogene föreningar och bestämning av ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används som ett reagens för detektion och bestämning av cyanid. Det används också i en experimentell procedur, gjord för att avlägsna linamarin i stärkelse från kassava rötter, genom att använda växtcellväggsnedbrytande enzymer, xylanas och cellulas. Den användes också för spektrofotometrisk bestämning och kvantisering av urea i urinprover. Det används också för analys av cyanogene föreningar och bestämning av ammoniak.
Löslighet
Lösligheten i varm DMF är nästan transparent. Lösligt i myrsyra.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7477-67-0
Molekylformel C20H18N4O2
Molekylvikt (g/mol) 346.39
MDL-nummer MFCD00020765
InChI-nyckel FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bispyrazolone, 4,4'-bis 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-3h-pyrazole-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl, 4,4'-bis 3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone, 4,4'-bi-2-pyrazoline-5,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl-1h,1'h-4,4'-bipyrazole-5,5' 4h,4'h-dione, 5-methyl-4-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4h-pyrazol-4-yl-2-phenyl-4h-pyrazol-3-one, 4,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl
PubChem CID 95807
IUPAC-namn 5-metyl-4-(3-metyl-5-oxo-l-fenyl-4H-pyrazol-4-yl)-2-fenyl-4H-pyrazol-3-on
LEDER CC1=NN(C(=O)C1C2C(=NN(C2=O)C3=CC=CC=C3)C)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bispyrazolone
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 572787
Formel vikt 346.39
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.