Läs mer
Bispyrazolone, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10570331 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10570331 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10570331 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/3620/44
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7477-67-0
Smältpunkt 355°C
Färg Cream
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C20H18N4O2
MDL-nummer 20765
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel FORCWSNQDMPPOC-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC1=NN(C(=O)C1C1C(C)=NN(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-2H,2'H,3H,3'H,4H,4'H-[4,4'-bipyrazole]-3,3'-dione
Molekylvikt (g/mol) 346.39
Formel vikt 346.38g/mol
Fysisk form Powder