Läs mer
Bispyrazolone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bispyrazolone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N4O2/c1-13-17(19(25)23(21-13)15-9-5-3-6-10-15)18-14(2)22-24(20(18)26)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-18H,1-2H3 |
| Formel vikt | 346.143 |