Läs mer
Bispyribac Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bispyribac-sodium |
| CAS | 125401-92-5 |
| Molekylformel | C19 H17 N4 O8 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2,6-bis[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-, sodium salt (9CI), Adora, Bispyribac-sodium, Designee, KIH 2023, Nominee, Nominee 400SC, Regiment, Short-keep, V 10029 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N4O8.Na/c1-26-12-8-13(27-2)21-18(20-12)30-10-6-5-7-11(16(10)17(24)25)31-19-22-14(28-3)9-15(23-19)29-4;/h5-9H,1-4H3,(H,24,25);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].COc1cc(OC)nc(Oc2cccc(Oc3nc(OC)cc(OC)n3)c2C(=O)[O-])n1 |
| IUPAC-namn | sodium;2,6-bis[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 452.35 |
| Formel vikt | 452.0944 |