Läs mer
BRAND™ BISTABIL™ Flaskor för automatiska byretter
Produktkod. 10314951 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10314951 2000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10314951 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 126965
I lager
Flaska med smal mun med rörbussning
  • Tvättflaska
  • Soda-lime glas
  • Utan huvud
  • NS 29/32
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kapacitet (metrisk) 2000 ml
    Material Klart soda-limeglas
    Typ Gastvättflaska
    För användning med (utrustning) Automatiska byretter