Läs mer
Bistrifluron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30321422
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30321422 1 ml
1 options
Produktkod. 30321422 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10658000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bistrifluron
CAS 201593-84-2
Analyt- eller komponentnamn Bistrifluron
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H7 Cl F8 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzamide, N-[[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, Bistrifluron, DBI 3204
InChI formel InChI=1S/C16H7ClF8N2O2/c17-12-7(16(23,24)25)4-6(15(20,21)22)5-10(12)26-14(29)27-13(28)11-8(18)2-1-3-9(11)19/h1-5H,(H2,26,27,28,29)
LEDER Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(cc(c2Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-[[2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 446.68
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 446.0068 g/mol