Läs mer
Gibco™ BiTek™ Jäsningsbuljong
Beskrivning
Gibco™ BiTek™ Fermentation Broth är en bakteriell fermentering formulerad med ingredienser som uppvisar överlägsen konsistens, prestanda och löslighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: 2 °C till 25 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| För användning med (applikation) | Bakteriell jäsning |
| Produktlinje | BiTek |
| Kvantitet | 10 kg |