Läs mer
Bitertanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bitertanol |
| CAS | 55179-31-2 |
| Molekylformel | C20 H23 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | β-([1,1'-Biphenyl]-4-yloxy)-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, Baycor, Baycor 25WP, Baycor DC 300, Biloxazol, Bitertanol, KWG 0599 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N3O2/c1-20(2,3)18(24)19(23-14-21-13-22-23)25-17-11-9-16(10-12-17)15-7-5-4-6-8-15/h4-14,18-19,24H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C(O)C(Oc1ccc(cc1)c2ccccc2)n3cncn3 |
| IUPAC-namn | 3,3-dimethyl-1-(4-phenylphenoxy)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.42 |
| Formel vikt | 337.179 |