Läs mer
Bithionol sulfoxide, MedChemExpress
Produktkod. 16481886
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16481886 500 mg
1 options
Produktkod. 16481886 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17592A
MedChemExpress Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug; has been shown to inhibit solid tumor growth in several preclinical cancer models.
Bithionol sulfoxide(Bitin-S) is a clinically approved anti-parasitic drug
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bithionol sulfoxide
Fysisk form Solid
CAS 844-26-8
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H6Cl4O3S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (671.95 mM)
LEDER O=S(C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1O)C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2O
Molekylvikt (g/mol) 372.05
Formel vikt 372.05
Procent renhet 98.39%