Läs mer
Bitopertin, MedChemExpress
Beskrivning
Bitopertin is a potent, noncompetitive glycine reuptake inhibitor, inhibits glycine uptake at human GlyT1 with a concentration exhibiting IC50 of 25 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bitopertin |
| CAS | 845614-11-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20F7N3O4S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | RG1678 RO4917838 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (92.00 mM) |
| LEDER | FC1=CC(C(F)(F)F)=CN=C1N2CCN(C(C3=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C3O[C@H](C(F)(F)F)C)=O)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 543.46 |
| Visa mer |