Läs mer
Bitoscanate, LoGiCal
Produktkod. 30463523
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463523 10 mg
1 options
Produktkod. 30463523 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1837.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Analyt- eller komponentnamn Bitoscanate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H4 N2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
InChI formel InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
Lösningstyp Snyggt
LEDER S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
IUPAC-namn 1,4-diisotiocyanatobensen
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 191,9816 g/mol