Läs mer
Bitoscanate, MedChemExpress
Produktkod. 16488646
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488646 100 mg
1 options
Produktkod. 16488646 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1160
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Bitoscanate (p-Phenylene diisothiocyanate) is an organic chemical compound used in the treatment of hookworms.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bitoscanate
Fysisk form Solid
CAS 4044-65-9
Färg Light Gray
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H4N2S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym p-Phenylene diisothiocyanate 1,4-Diisothiocyanatobenzene PDITC
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (104.03 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER S=C=NC1=CC=C(N=C=S)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Formel vikt 192.26
Procent renhet 98.0%