Läs mer
Bitoscanate, Mikromol™
Produktkod. 30052205
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30052205 250 mg
1 options
Produktkod. 30052205 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1837.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bitoscanate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bitoscanate
CAS 4044-65-9
Analyt- eller komponentnamn Bitoscanate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H4 N2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzene, 1,4-diisothiocyanato-, Isothiocyanic acid, p-phenylene ester (6CI,7CI,8CI), 1,4-Diisothiocyanatobenzene, Bitoscanat, Bitoscanate, Jonit, PDITC, Phenylene-1,4-diisothiocyanate, WM 842, p-Phenylene bisisothiocyanate, p-Phenylene diisothiocyanate
InChI formel InChI=1S/C8H4N2S2/c11-5-9-7-1-2-8(4-3-7)10-6-12/h1-4H
LEDER S=C=Nc1ccc(cc1)N=C=S
IUPAC-namn 1,4-diisotiocyanatobensen
Molekylvikt (g/mol) 192.26
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191,9816 g/mol