Läs mer
Biuret, 97 %
Produktkod. 15488779
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488779 25 g 25g
11330244 100 g 100g
11340244 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488779 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00812.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-19-0 | C2H5N3O2 | 103,081 g/mol
Biuret används i proteinanalys. Det används också som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används i organisk syntes. Biuret (Karbamoylurea) användes som en källa till dietiskt kväve i renade dieter för stutar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Biuret används i proteinanalys. Det används också som katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används i organisk syntes. Biuret (Karbamoylurea) användes som en källa till dietiskt kväve i renade dieter för stutar.
Löslighet
Löslig i metanol. Delvis löslig i kallt vatten, dietyleter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-19-0
Molekylformel C2H5N3O2
MDL-nummer MFCD00007946
InChI-nyckel OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym biuret, allophanamide, imidodicarbonic diamide, carbamylurea, ureidoformamide, dicarbonimidic diamide, allophanic acid amide, allophanimidic acid, dicarbamylamine, isobiuret
PubChem CID 7913
ChEBI CHEBI:18138
IUPAC-namn karbamoylurea
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biuret
Smältpunkt ∼189 °C (dekomposition)
Densitet 1.46
Odör Luktfritt
Linjär formel H2NCONHCONH2
Kvantitet 25 g
Beilstein 1703510
Merck Index 14,1309
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Delvis löslig i kallt vatten, dietyleter.
LEDER NC(=O)NC(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 103.08
Formel vikt 103.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Biuret
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidodicarbonic diamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.