Läs mer
Biuret (innehåller ca 10 % Triuret), TRC
Produktkod. 30336905
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30336905 5 g
1 options
Produktkod. 30336905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5915005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biuret
CAS 108-19-0
Molekylformel C2 H5 N3 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
LEDER NC(=O)NC(=O)N
IUPAC-namn Carbamoylurea
Molekylvikt (g/mol) 103.08
Formel vikt 103.0382