Läs mer
Biuret, Mikromol
Produktkod. 30458280
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30458280 25 mg
1 options
Produktkod. 30458280 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1467.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Biuret, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Biuret
CAS 108-19-0
Analyt- eller komponentnamn Biuret
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H5 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Imidodicarbonic diamide, Biuret (8CI), Allophanamide, Allophanic acid amide, Allophanimidic acid, Carbamylurea, Desmodeyn 75, Dicarbamylamine, HO 1, HO 1 (biuret), Isobiuret, N 75, NSC 8020, Urea, (aminocarbonyl)-, Ureidoformamide
InChI formel InChI=1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC(=O)NC(=O)N
IUPAC-namn Carbamoylurea
Molekylvikt (g/mol) 103.08
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 103,0382 g/mol