Läs mer
Biuret reagens, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11474669 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11474669
Brand: Reagecon 1011601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Produktbeteckning
  • BIURET REAGENT
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: copper sulphate, lead di(acetate)