Läs mer
Biuret Reagent - British Pharmacopoeia, Fisherbrand™
Produktkod. 30695061 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Produktkod. Kvantitet
30695061 1000 mL
1 options
Produktkod. 30695061 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer BPR 051
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pharmacopoeia reagents for testing and monographs, produced under a GMP-compliant ISO 9001 quality management system.
    This Pharmacopoeia reagent is manufactured :
  • Using pharmacopoeia reagent quality components
  • Water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water
  • Supplied with a Certificate of Analysis for Performance Test
  • Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO 17034
Hazard Statement: May be flammable or oxidizing; may cause severe skin burns and serious eye damage or irritation; may cause respiratory irritation, drowsiness or dizziness; may be toxic if swallowed, in contact with skin, or if inhaled; may cause cancer, genetic defects, reproductive toxicity or developmental harm; may be harmful to aquatic life with long-lasting effects; may be corrosive to metals.
Specifikationer
Kvantitet 1000 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • British Pharmacopoeia Reagent - Biuret Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, copper sulphate, pentahydrate