Läs mer
MedChemExpress Bivalirudin TFA
Produktkod. 16496728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16496728 10 mg
1 options
Produktkod. 16496728 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY15664
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
MedChemExpress Bivalirudin TFA is a synthetic 20 residue peptide which reversibly inhibits thrombin.
Specifikationer
Renhet 98.0%
CAS 1191386-55-6
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvikt (g/mol) 2294.34 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (43.59 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (13.51 mM)