Läs mer
Bivalirudin Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bivalirudin Trifluoroacetic Acid Salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 2292.9787 |